cis-Chlordane
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442449.EA 260 DKK
442449.
cis-Chlordane
cis-Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-nummer: 5103-71-9
EINECS: 225-825-5