cis-Chlordane
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11201000EA 1190 DKK
EHERC11201000
cis-Chlordane
cis-Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-nummer: 5103-71-9
EINECS: 225-825-5