2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23223.06EA 2150 DKK
B23223.06 B23223.03
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Formel: C₁₃H₁₀N₂S
Molekylvægt: 226,30 g/mol
Smeltepunkt: 153…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046452
CAS-nummer: 21331-43-1
EINECS: 000-000-0