2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23882.03EA
616
DKK
B23882.03
B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Formel:
C₁₃H₁₀N₂S Smeltepunkt: 155…158 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236016 CAS-nummer: 56503-96-9 EINECS: 000-000-0 |