4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13036-500EA 1190 DKK
CAYM13036-500 CAYM13036-100 CAYM13036-1 CAYM13036-250
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
Molekylvægt: 220,25 g/mol
MDL Number: MFCD00171753
CAS-nummer: 39091-01-5