4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51723.06EA 3440 DKK
H51723.06 H51723.03
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
Molekylvægt: 220,25
Smeltepunkt: 244…248 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171753
CAS-nummer: 39091-01-5
UN nummer: 0000