4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13047-500EA 930 DKK
CAYM13047-500 CAYM13047-100 CAYM13047-250 CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
Molekylvægt: 220,25
MDL Number: MFCD01316364
CAS-nummer: 34418-48-9