Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54942.06EA 3160 DKK
H54942.06
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Molekylvægt: 248,30 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567252
CAS-nummer: 39091-00-4