Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54842.03EA 520 DKK
H54842.03 H54842.06 H54842.MD
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01936157
CAS-nummer: 383146-88-1
UN nummer: 0000