Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13007-100EA 316 DKK
CAYM13007-100 CAYM13007-250 CAYM13007-1 CAYM13007-500
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
MDL Number: MFCD11869291
CAS-nummer: 1138444-37-7