2-Methyl-4-phenylthiazol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13386-250EA
2240
DKK
CAYM13386-250
CAYM13386-1
CAYM13386-500
CAYM13386-100
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel:
C₁₀H₉NS Molekylvægt: 175,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00489998 CAS-nummer: 1826-16-0 |