2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H51728.06EA 2730 DKK
H51728.06 H51728.03
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel: C₁₀H₉NS
Molekylvægt: 175,25
Smeltepunkt: 51…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00489998
CAS-nummer: 1826-16-0