Fluorescein diacetate
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA21575.02EA 1040 DKK
SERA21575.01 SERA21575.02
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formel: C₂₄H₁₆O₇
MDL Number: MFCD00005062
CAS-nummer: 596-09-8
EINECS: 209-877-6