Fluorescein diacetate
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ICNA0210171605EA 373 DKK
ICNA0210171605 ICNA0210171625 ICNA0210171610
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formel: C₂₄H₁₆O₇
MDL Number: MFCD00005062
CAS-nummer: 596-09-8
EINECS: 209-877-6