Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22843.02EA 754 DKK
B22843.02 B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Formel: C₇H₅N₃
Molekylvægt: 131,14
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006717
CAS-nummer: 322-46-3
EINECS: 206-294-9