HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® til syntese
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
8.51006.1000EA
4180
DKK
8.51006.1000
01-62-0010-25
01-62-0010-100
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® til syntese
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formel:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Molekylvægt: 379,2 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00075445 CAS-nummer: 94790-37-1 EINECS: 423-020-5 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,II |