TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
01-62-0015-100EA 1720 DKK
01-62-0015-100
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Molekylvægt: 321,1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077413
CAS-nummer: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II