TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE39093565-5GEA 562 DKK
MOLE39093565-5G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Molekylvægt: 321,1 g/mol
MDL Number: MFCD00077413
CAS-nummer: 125700-67-6