TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO303180250EA 927 DKK
ACRO303180250 ACRO303180050
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Molekylvægt: 321,1 g/mol
Smeltepunkt: 205 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077413
CAS-nummer: 125700-67-6
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %