HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26082.06EA
1310
DKK
H26082.06
H26082.03
H26082.14
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Molekylvægt: 380,2 g/mol Smeltepunkt: ∼ 185 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS-nummer: 148893-10-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,II |