O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22036.18EA 828 DKK
B22036.18 B22036.0B B22036.30
O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
O-Methylisourea hemisulphate
Formel: C₄H₁₄N₄O₆S
Molekylvægt: 246,24 g/mol
Smeltepunkt: 163…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040594
CAS-nummer: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8