Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36708.06EA 1170 DKK
36708.06 36708.22 36708.03 36708.14
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formel: C₁₈H₂₁P
Smeltepunkt: 58…62 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046360
CAS-nummer: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
UN nummer: 0000