Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: BOP-Cl
L08775.14EA 2650 DKK
L08775.14 L08775.06 L08775.03
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formel: C₆H₈CIN₂O₅P
Molekylvægt: 254,6 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 195 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010077
CAS-nummer: 68641-49-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II