1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16773.22EA 2510 DKK
A16773.22 A16773.36
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 180,21
Kogepunkt: 137…140 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038831
CAS-nummer: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7