Isosorbide
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0126.03EA 12190 DKK
PROOMM0126.03
Isosorbide
Isosorbide
Formel: C₆H₁₀O₄
Molekylvægt: 146,14 g/mol
MDL Number: MFCD00064827
CAS-nummer: 652-67-5
EINECS: 211-492-3