Isosorbide ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13989.18EA 495 DKK
A13989.18 A13989.0B A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Formel: C₆H₁₀O₄
Molekylvægt: 146,14
Smeltepunkt: 56…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064827
CAS-nummer: 652-67-5
EINECS: 211-492-3