Isosorbide dimethyl ether
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0126.02EA 8760 DKK
PROOMM0126.02
Isosorbide dimethyl ether
Isosorbide dimethyl ether
Formel: C₈H₁₄O₄
Molekylvægt: 174,20 g/mol
MDL Number: MFCD00064828
CAS-nummer: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8