Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17516.14EA 619 DKK
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Formel: C₈H₁₄O₄
Molekylvægt: 174,20 g/mol
Kogepunkt: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,165
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064828
CAS-nummer: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8