Iminostilbene
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0076.08EA 5190 DKK
PROOMM0076.08
Iminostilbene
Iminostilbene
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekylvægt: 193,25 g/mol
MDL Number: MFCD00005071
CAS-nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0