Iminostilbene
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14285500EA 665 DKK
EHERC14285500
Iminostilbene
Iminostilbene
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekylvægt: 193,25
MDL Number: MFCD00005071
CAS-nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN nummer: 0000