Iminostilbene 97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21323.22EA 2780 DKK
B21323.22 B21323.14 B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekylvægt: 193,25
Smeltepunkt: 197…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005071
CAS-nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0