1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT2617-5GEA 132 DKK
TCIAT2617-5G TCIAT2617-25G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (by GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 184,24 g/mol
Kogepunkt: 125°C
MDL Number: MFCD00190247
CAS-nummer: 63074-07-7
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/28/28996328.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %