1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO367160250EA 1980 DKK
ACRO367160250 ACRO367160050 ACRO367160010
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 184,24 g/mol
Kogepunkt: 140 °C (2mbar)
Massefylde: 1,17 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190247
CAS-nummer: 63074-07-7
UN nummer: 3267
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %