9-Phenylcarbazole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H56827.06EA 2070 DKK
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Formel: C₁₈H₁₃N
Molekylvægt: 243,30 g/mol
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004965
CAS-nummer: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2