2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L09678.06EA
2230
DKK
L09678.06
L09678.03
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formel:
C₆H₅N₃S Molekylvægt: 151,19 g/mol Smeltepunkt: 67…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005810 CAS-nummer: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |