Estrone, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
46573-250MGEA 479 DKK
46573-250MG
Estrone, Supelco®
Estrone
Formel: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00003620
CAS-nummer: 53-16-7
EINECS: 200-164-5