Estriol, Supelco®
Leverandør: Sigma-Aldrich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
46565-100MGEA 681 DKK
46565-100MG
Estriol, Supelco®
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS-nummer: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
UN nummer: 0000