Estriol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13213200EA 1040 DKK
EHERC13213200
Estriol
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS-nummer: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
UN nummer: 0000