3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08903.09EA 761 DKK
L08903.09 L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Formel: C₉H₁₀BrNS
Molekylvægt: 244,16 g/mol
Smeltepunkt: 205…207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051852
CAS-nummer: 32446-47-2