Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Potassium-3-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Alfa Aesar
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Advarsel
H51182.03EA 480 DKK InStock
H51182.03 H51182.06
Potassium-3-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₂H₁₀BF₃KNO₂
Molekylvægt: 307,12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977720
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 0000
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal