Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Advarsel
B23130.18EA 600 DKK InStock
B23130.18 B23130.30 B23130.09
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Formel: C₁₃H₈ClNO
Molekylvægt: 229,67
Smeltepunkt: 114…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014573
CAS-nummer: 719-64-2
EINECS: 211-950-2
UN nummer: 0000
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal