Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Zirkon(IV)oxid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilised, pulver -325 Mesh
Leverandør: Alfa Aesar
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Advarsel
Stabilization: Stabilised with Y₂O₃ 8%
45562.22EA 3260 DKK InStock
45562.22 45562.36
Zirkon(IV)oxid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilised, pulver -325 Mesh
Zirkon(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molekylvægt: 123,22 g/mol
Kogepunkt: ∼5000 °C
Smeltepunkt: ∼2700 °C
Massefylde: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN nummer: 0000
Merck Index: 14,10180
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal