Zirkon(IV)oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletter
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization: Stabilised with Ti (10% TiO₂)
45126.14EA 549 DKK
45126.14 45126.06 45126.22
Zirkon(IV)oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletter
Zirkon(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molekylvægt: 123,22 g/mol
Smeltepunkt: ∼2500 °C
Massefylde: 5,4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN nummer: 0000