Zirkon(IV)oxid ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, pulver -325 Mesh (max. 4% Hf)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization: Stabilised with ytria (Y₂O₃) 10-15%
36272.22EA 1150 DKK
36272.22 36272.36
Zirkon(IV)oxid ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, pulver -325 Mesh (max. 4% Hf)
Zirkon(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molekylvægt: 123,22 g/mol
Kogepunkt: ∼5000 °C
Smeltepunkt: ∼2700 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2