Fmoc-L-phenylalanine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
04-12-1030-25EA 393 DKK
04-12-1030-25 04-12-1030-100
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
Molekylvægt: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037128
CAS-nummer: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1