Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21689.06EA 841 DKK
B21689.06 B21689.03 B21689.14
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fmoc-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
Molekylvægt: 387,4 g/mol
Smeltepunkt: 181…185 °C
MDL Number: MFCD00062955
CAS-nummer: 86123-10-6