(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L16375.06EA 2020 DKK
L16375.06 L16375.03
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molekylvægt: 191,27
Kogepunkt: 140…142 °C (6 mmHg)
Massefylde: 1,056
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023734
CAS-nummer: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0
UN nummer: 0000