Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Leverandør: TCI EUROPE
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
TCIAA1359-25GEA 2220 DKK InStock
TCIAA1359.5 TCIAA1359.1 TCIAA1359-25G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel: C₆H₇NO
MDL Number: MFCD00213364
CAS-nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
UN nummer: 0000
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal