(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO297060100EA
2400
DKK
ACRO297060100
ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel:
C₆H₇NO Molekylvægt: 109,1259 g/mol Kogepunkt: 102…106 °C (,2hPa) Smeltepunkt: 55…59 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00213364 CAS-nummer: 49805-30-3 EINECS: 421-830-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
UV | (1 % in CH2Cl2) 1 cm cell |
UV | at 400 nm A: ≤2 |