2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A16922.0FEA
6540
DKK
A16922.0F
A16922.AE
A16922.AP
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% i vandigopløsning
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formel:
C₅H₄NNaOS Molekylvægt: 149,15 g/mol Massefylde: 1,238 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS-nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |